Få mere at vide
Tween™ 20, For Synthesis, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 32210384
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
32210384 50 mL Plastic Bottle -
15846710 500 mL Plastic Bottle -
15856710 1 L Plastic Bottle -
15866710 2.5 L Plastic Bottle 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 32210384 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8221840050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-64-5
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 522.68
MDL nummer MFCD00165986
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 443314
IUPAC navn 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Tekniske data
Fysisk form Liquid
Kogepunkt 100°C
Tæthed 1.1 g/3 (25 °C)
pH 6.0 to 8.0
Mængde 50 mL
Flammepunkt 275°C
Emballage Plastic Bottle
Opløselighedsinformation <0.2mg/L soluble
Formel vægt 1228