Få mere at vide
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-29380
Mængde:
100 ml
500 ml
Emballage:
Glasflaske
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 10113103
Brand: Fisher BioReagents BP337100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ikke-ionisk rengøringsmiddel
Dette ikke-ioniske detergent bruges til isolering af vandopløselige membranproteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Farve Ravgul
CAS 9005-64-5
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1.100g/cm³
pH 6
Mængde 100 ml
Hydroxylværdi 96 to 108
Identifikation Pass Test
Antændelsesrest 0.25% max.
Emballage Glasflaske
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 mPa/s at 25°C
Vand 3% max.
MDL nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314