Få mere at vide
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10113103
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Emballage:
Glasflaske
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113103 100 ml Glasflaske 100ml
10485733 500 ml HDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10113103 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP337100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Ikke-ionisk rengøringsmiddel | CAS: 9005-64-5 | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | 522,68 g/mol
Ikke-ionisk rengøringsmiddel
Dette ikke-ioniske detergent bruges til isolering af vandopløselige membranproteiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polysorbate 20
Farve Ravgul
CAS 9005-64-5
Fysisk form Viskøs væske
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1.100g/cm³
pH 6
Mængde 100 ml
Hydroxylværdi 96 til 108
Identifikation Beståelsesprøve
Antændelsesrest 0,25% maks.
Emballage Glasflaske
Molekylær formel (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viskositet 400 mPa/s ved 25 °C
Vand 3% maks.
MDL nummer MFCD00165986
Synonym Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
InChI nøgle HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyldodecanoat
Molekylvægt (g/mol) 522.68
PubChem CID 443314