Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 13484259 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
500 mL
6 x 10 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
500ml
60ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13484259 500 mL 500ml
13464259 50 mL -
11586671 6 x 10 mL 60ml
13474259 250 mL 250ml
11368311 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13484259 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85115
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergent Solution er højrenset Tween-20 vaskemiddel, stabiliseret og leveret som en 10% opløsning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-20 Detergent Surfact-Amps Solution er højrenset Tween-20 vaskemiddel, stabiliseret og leveret som en 10% opløsning i 10 ml glasampuller.
Dette er en brugervenlig 10 % (w/v) opløsning af oprenset Tween-20-detergent til brug ved rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Tween-20 er et non-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest tilsættes til PBS- eller TBS-vaskebuffere ved ELISA, Western blotting og andre immunoassay-metoder.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til rene detergenter, som er ekstremt tyktflydende, er Surfact-Amps 10 % Solution nem at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
  • Tween 20 – en populært non-ionisk detergent til brug i immunoassay-vaskebuffere
  • Nøjagtig – præcis 10 % detergentopløsning i ultrarent vand
  • Nem at bruge – opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
  • Enestående ren – mindre end 1,0 μeq/ml peroxider og carbonyler
  • Stabil – pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
  • Molekylvægt: 1228
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Aggregeringstal: Ukendt
  • Micelle-molekylvægt: Ukendt
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, w/v)
  • Uklarthedspunkt: 95°C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store in a cool, dry, and well-ventilated area
Form Liquid
Produktlinje Surfact-Amps, Tween
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 500 mL