Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergent Solution er højrenset Tween-20 vaskemiddel, stabiliseret og leveret som en 10% opløsning i 10 ml glasampuller.
Thermo Scientific™ Tween-20 Detergent Surfact-Amps Solution er højrenset Tween-20 vaskemiddel, stabiliseret og leveret som en 10% opløsning i 10 ml glasampuller.
Dette er en brugervenlig 10 % (w/v) opløsning af oprenset Tween-20-detergent til brug ved rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Tween-20 er et non-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest tilsættes til PBS- eller TBS-vaskebuffere ved ELISA, Western blotting og andre immunoassay-metoder.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til rene detergenter, som er ekstremt tyktflydende, er Surfact-Amps 10 % Solution nem at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
- Tween 20 – en populært non-ionisk detergent til brug i immunoassay-vaskebuffere
- Nøjagtig – præcis 10 % detergentopløsning i ultrarent vand
- Nem at bruge – opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
- Enestående ren – mindre end 1,0 μeq/ml peroxider og carbonyler
- Stabil – pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
- Molekylvægt: 1228
- Detergentklasse: Ikke-ionisk
- Aggregeringstal: Ukendt
- Micelle-molekylvægt: Ukendt
- Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, w/v)
- Uklarthedspunkt: 95°C
- Dialyserbar: Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Detergent |
| Indhold og opbevaring | Opbevar i et køligt og tørt område med tilstrækkelig ventilation |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Surfact-Amps, Tween |
| Reagenstype | Detergentopløsning |
| Mængde | 6 x 10 mL |