Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 blokerende buffer, 1 % i PBS (10X)
Beskrivelse
Tween 20 blokerende bufferopløsning anvendes som vaskemiddel i immunoassays, såsom western blots og ELISA'er. Det hjælper med at forhindre uspecifik antistofbinding. Bufferen bruges til vask mellem hver immunreaktion, for at fjerne ubundet immunologisk, og til sidst til inkubationsopløsninger af immunreagenser for at reducere uspecifik baggrund.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Blokerende buffer |
| Koncentration | 1% i PBS (10X) |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Mængde | 2 l |