Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 blokerende buffer, 1 % i PBS (10X)
Artikelnummer. 15454129
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
500ml
Artikelnummer. 15454129
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61544.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tween 20 blokerende bufferopløsning anvendes som vaskemiddel i immunoassays, såsom western blots og ELISA'er. Det hjælper med at forhindre uspecifik antistofbinding. Bufferen bruges til vask mellem hver immunreaktion, for at fjerne ubundet immunologisk, og til sidst til inkubationsopløsninger af immunreagenser for at reducere uspecifik baggrund.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Blokerende buffer
Koncentration 1 % i PBS (10X)
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 500 mL