Få mere at vide
TWEEN 20 (50% Solution)
TWEEN 20 (50% Solution)
Brand:  Invitrogen 003005
Mængde 20mL
Produktkode 10642074
  • 980.00 DKK / Pakke med 1
 Begrænset vare
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
May be added to TBS or PBS at low concentrations, to reduce non-specific binding in ELISAs and IHC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
20mL