Få mere at vide
TWEEN 20 (50% Solution)
TWEEN 20 (50% Solution)
Brand: Invitrogen 003005
| Mængde | 20mL |
|---|
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
May be added to TBS or PBS at low concentrations, to reduce non-specific binding in ELISAs and IHC.
Tekniske data
| 20mL |