Få mere at vide
Melford Tween 20
Artikelnummer. 30018673
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30018673 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30018673 Leverandør Melford Leverandørnr. P203700.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fedtsyresammensætning: Laurinsyre: Ca. 50% Balance: Myristinsyre, Palmitinsyre og Stearinsyre.
Fedtsyresammensætning:
Laurinsyre: Cirka 50%
Balance: Myristinsyre, Palmitinsyre og Stearinsyre.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tween 20
CAS 9005-64-5
Mængde 500 ml