Få mere at vide
Brannan™ Twaddle hydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12869177
Baume Range:
0 til 24 g/ml
138 til 170 g/ml
48 til 74 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12869177
Brand: Brannan™ 10/106/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skudbelastede Twaddle hydrometre
For 0 til 24 Twaddell område underopdelt 1.0TW. 158 mm Skudladt, skala underopdeling 1.0
TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Twaddle hydrometer
ASTM nummer 6
Inkrementer 1 g/mL
Certificeringer/compliance UKAS
Længde (metrisk) 160 mm
Baume Range 138 til 170 g/ml