Få mere at vide
Brannan™ Twaddle hydrometre
Beskrivelse
Skudladt, skala underopdeling 1.0TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Hver |
| Type | Twaddle hydrometer |
| ASTM nummer | 3 |
| Inkrementer | 1 g/mL |
| Certificeringer/compliance | UKAS |
| Længde (metrisk) | 160 mm |
| Baume Range | 48 til 74 g/ml |