Få mere at vide
Brannan™ Twaddle hydrometre
Beskrivelse
For 0 til 24 Twaddell område underopdelt 1.0TW. 158 mm Skudladt, skala underopdeling 1.0
TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.
TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.