Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
Specifik gravitationsområde:
102 til 138 g/ml
24 til 48 g/ml
48 til 74 g/ml
74 to 102 g/mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For 0 til 24 Twaddell område underopdelt 1.0TW. 158 mm Skudladt, skala underopdeling 1.0TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 Pakke |
| Type | Twaddle hydrometer |
| Nøjagtighed | ±1Tw |
| Inkrementer | 1.0TW |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Specifik gravitationsområde | 24 til 48 g/ml |