Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12879207
:
Vægtfyldeområde: 102 til 138 g/ml
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12879207
Brand: Brannan™ 63/100/2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Butiksfyldte Twaddell hydrometre til vægtfylde fra 24 til 48 g/ml
For 0 til 24 Twaddell område underopdelt 1.0TW. 158 mm Skudladt, skala underopdeling 1.0TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.