Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
Specifik gravitationsområde:
102 til 138 g/ml
24 til 48 g/ml
48 til 74 g/ml
74 til 102 g/ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1Pack |
| Type | Twaddle Hydrometer |
| Nøjagtighed | ±1Tw |
| Inkrementer | 1.0TW |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Specifik gravitationsområde | 74 til 102 g/ml |