Få mere at vide
Brannan™ Øvrige hydrometre
:
Vægtfyldeområde: 24 til 48 g/ml
Beskrivelse
For 0 til 24 Twaddell område underopdelt 1.0TW. 158 mm Skudladt, skala underopdeling 1.0TW, nøjagtighed± 1.0TW, 0.5TW± 0,5TW ved 60/60 °F. Kalibreret ved 15,6 °C.