Få mere at vide
UVP TW-26 Transilluminator
Beskrivelse
- Plexiglas og glasoverflader er dobbelt-sikkerhedsforseglet i enheden for holdbarhed, hvilket giver et ridse- og kemikaliebestandigt arbejdsområde
- Ensartet lysspredning
- To års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 108 mm |
| Produkttype | Hvidt lys transilluminator |
| Watt | 8 w |
| Filtreringsområde (metrisk) | 210 x 260 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 241 x 337 x 108mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50 Hz, 8 A |
| Størrelse (metrisk) filter | 210 x 260 mm |
| Model- | TW-26 |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Vis mere |