Få mere at vide
Thermo Scientific™ TV-860 Vertikal Rotor
Artikelnummer. 12121690 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
8 x 35 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12121690 8 x 35 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12121690 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222495.00 DKK
    213383.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 9111.53 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bearbejd prøver som 60.000 rpm med Thermo Scientific™ TV-860 Vertikal Rotor.
Anbefalet til:
Stort volumen isopycnic og rate zoneadskillelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TV-860 Vertikal Rotor
Materiale Titanium
Type Lodret rotor
Volumen 8 x 35 ml
Maks. RCF 340,596 x g
Maks. Hastighed 60,000 rpm
Radius (metrisk) 84.7 mm
Radius (metrisk) Min. 59.2 mm
K faktor 25.2
Maks. Rørlængde 97 mm
Maks. Rør diameter 25 mm
Nettovægt 25.1 lb. (11.4 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 0°
Gns. RCF 289,325 x g
Min. RCF 238,055 x g