Få mere at vide
Thermo Scientific™ TV-1665 Vertikal Rotor
Artikelnummer. 12161640 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
16 x 6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12161640
Brand: Thermo Scientific™ 11672
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin samples ved 65.000 rpm med den exceptionelle TV-1665 vertikale rotor.
Spin prøver ved 65.000 rpm ved hjælp af den exceptionelle Thermo Scientific™ TV-1665 Vertikal Rotor.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX 80, 90, 100 Ultra Series Floor Model Centrifuge
Anbefalet til:
Ideel til gradientapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt TV-1665 Vertikal Rotor
Materiale Titanium
Type Lodret rotor
Volumen 16 x 6 ml
Maks. RCF 414,357 x g
Maks. Hastighed 65,000 rpm
Radius (metrisk) 87.8 mm
Radius (metrisk) Min. 74.6 mm
K faktor 9.8
Maks. Rørlængde 66 mm
Maks. Rør diameter 13 mm
Nettovægt 19.9 lb. (9.07 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel
Gns. RCF 383,209 x g
Min. RCF 352,062 x g