missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Turpentine Oil, TRC

Artikelnummer. 30136890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136890 100 mL
30008977 50 mL
30010015 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136890 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT785900100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 8006-64-2
Synonym Turpentine Oil, Turpentine, oil (10C, 11C), Turpentine, Turpentine oil (06C, 07C), Essential oils, turpentine, G 4134, Gum Terpene N, Gum turpentine, oils, Oil of turpentine, Oleum terebinthinae, Spirits of turpentine, Terebinth oil, Terpentine oil, Turpentine spirits, G 4134, Gum Terpene N, Oil of turpentine, Spirits of turpentine, Terebinth oil, Turpentine spirits, Turpentine, oil (10C, 11C), Turpentine, Turpentine oil (06C, 07C), Essential oils, turpentine, Gum turpentine, oils, Oil of turpentine, Oleum terebinthinae, Terpentine oil

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Turpentine
Mængde 100 mL
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.