Tekniske data
| CAS | 8006-64-2 |
| Smeltepunkt | -50°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 154°C |
| Emballage | Amber glass bottle |
| MDL nummer | 147790 |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 136.112g/mol |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Turpentine oil
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.