missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Turofexorate isopropyl, MedChemExpress
Beskrivelse
Turofexorate isopropyl (FXR-450) is a potent, selective, and orally bioavailable FXR agonist with EC50 of 4 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Turofexorate isopropyl |
| CAS | 629664-81-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H24F2N2O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | FXR-450 XL335 WAY-362450 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (57.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CN(C(C2=CC=C(F)C(F)=C2)=O)CC(C)(C)C3=C1NC4=C3C=CC=C4)OC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 438.47 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?