Få mere at vide
Berthold Technologies Vendebord for firkantede petriskåle
Artikelnummer. 31777394 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31777394 130 mm
31777371 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777394 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 5662502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Drejebord til NightSHADE billedsystemet til at holde firkantede petriskåle til sekventiel billeddannelse.
  • Drejebordet NightSHADE muliggør sekventiel og planlagt erhvervelse af op til 6 firkantede petriskåle. Denne reference indeholder hele drejeskiven: base plus øverste del.
Tekniske data
Type Prøvebakke
Til brug med (applikation) Billeddannelse af frøplanter
Til brug med (udstyr) Billedbehandlingssystem
Længde (metrisk) 130 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Spænding 24 V