Få mere at vide
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprayflasker med overliggende ventil
Artikelnummer. p-8002873 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
17.5 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11991431
Brand: Buerkle™ 03090002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spray i alle retninger med Turn'n' Sprays specielle teknologi. Buerkle™ Turn'n'Spray™ Sprayflasker med overliggende ventil sprayer uafbrudt i enhver vinkel og når svært tilgængelige områder.
Turn'n'Spray har en speciel teknologi, der giver dig mulighed for at sprøjte i alle retninger og nemt og uden anstrengelse nå svært tilgængelige steder.
  • Uafbrudt sprøjtning i enhver vinkel
  • Dele i kontakt med indholdet af PP, PE, silicium og rustfrit stål
  • Dysediameter 0,6 mm, dyse er trinløst justerbar
  • Sprayet mængde pr. slag: 1,2 ml± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderer Overhead ventil
Materiale Polyethylen, Polypropylen, Silicium
Hals-id (metrisk) 18 mm
Højde (metrisk) 220 mm