Description
Turn'n'Spray har en speciel teknologi, der giver dig mulighed for at sprøjte i alle retninger og nemt og uden anstrengelse nå svært tilgængelige steder.
- Uafbrudt sprøjtning i enhver vinkel
- Dele i kontakt med indholdet af PP, PE, silicium og rustfrit stål
- Dysediameter 0,6 mm, dyse er trinløst justerbar
- Sprayet mængde pr. slag: 1,2 ml± 0,1 ml
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | White |
| Diameter (engelsk) | 2.36 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18 mm |
| Inkluderer | Overhead ventil |
| Højde (metrisk) med lukning | 200 mm |
| Materiale | Polyethylen, Polypropylen, Silicium |
| Hals-id (metrisk) | 18 mm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Bredde (metrisk) | 0.6 mm |
| Show More |