Få mere at vide
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprayflasker med overliggende ventil
Artikelnummer. 11911441 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
17.5 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals-id (metrisk) Pakningsstørrelse
11911441 1000 mL 17.5 mm Hver
11991431 250 mL 18 mm Hver
11901441 500 mL 18 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11911441 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.69 DKK
    82.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.85 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Spray i alle retninger med Turn'n' Sprays specielle teknologi. Buerkle™ Turn'n'Spray™ Sprayflasker med overliggende ventil sprayer uafbrudt i enhver vinkel og når svært tilgængelige områder.
Turn'n'Spray har en speciel teknologi, der giver dig mulighed for at sprøjte i alle retninger og nemt og uden anstrengelse nå svært tilgængelige steder.
  • Uafbrudt sprøjtning i enhver vinkel
  • Dele i kontakt med indholdet af PP, PE, silicium og rustfrit stål
  • Dysediameter 0,6 mm, dyse er trinløst justerbar
  • Sprayet mængde pr. slag: 1,2 ml± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Inkluderer Overhead ventil
Materiale Polyethylen, Polypropylen, Silicium
Hals-id (metrisk) 17.5 mm
Højde (metrisk) 295 mm