Få mere at vide
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprayflasker med overliggende ventil
Artikelnummer. 11901441 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Hals-id (metrisk):
18 mm
21 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals-id (metrisk) Pakningsstørrelse
11901441 500 mL 18 mm -
11991431 250 mL 18 mm Hver
11911441 1000 mL 21 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11901441 Supplier Buerkle™ Supplier No. 03090005
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Spray i alle retninger med Turn'n' Sprays specielle teknologi. Buerkle™ Turn'n'Spray™ Sprayflasker med overliggende ventil sprayer uafbrudt i enhver vinkel og når svært tilgængelige områder.
Turn'n'Spray har en speciel teknologi, der giver dig mulighed for at sprøjte i alle retninger og nemt og uden anstrengelse nå svært tilgængelige steder.
  • Uafbrudt sprøjtning i enhver vinkel
  • Dele i kontakt med indholdet af PP, PE, silicium og rustfrit stål
  • Dysediameter 0,6 mm, dyse er trinløst justerbar
  • Sprayet mængde pr. slag: 1,2 ml± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve White
Diameter (engelsk) 3.03 in.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 18 mm
Inkluderer Overhead ventil
Højde (metrisk) med lukning 230 mm
Materiale Polyethylen, Polypropylen, Silicium
Hals-id (metrisk) 18 mm
Sterilitet Non-sterile
Bredde (metrisk) 0.6 mm
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Mund Narrow, Threaded
Højde (metrisk) 175 mm
Bredde (engelsk) 0.02 in.
Højde (engelsk) 6.89 in.
Kemisk etiket Blank
Diameter (metrisk) 77 mm
Lukketype Spray Cap
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16.91 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Upside-down Spray