missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Turkey IgG, H/L Chains Native Protein
Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
Beskrivelse
Native Turkey IgG, H/L Chains. The Turkey IgG, H/L Chains Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | LYOPH |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Formulering | Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 |
| Mængde | 1 mg |
| Opbevaringskrav | Store at 4°C. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Krydsreaktivitet | Turkey IgG, H/L Chains |
| Arter | Turkey |
| Rekonstitution | Reconstitute with 1.0 ml deionized water. |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Immunoelectrophoresis (IEP) |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion