Få mere at vide
Abnova™ TurboTEV Protease
Mængde:
1 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | Enzym |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C, Aliquot for at undgå gentagen frysning og optøning |
| Form | Væske |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Protein |