Få mere at vide
Honeywell™ Turboshield Visir
Beskrivelse
- Føl dig mere sikker med 50 % mere hagedækning sammenlignet med traditionelle visirer uden behov for omfangsrigt tilbehør
- Visirer kan nemt fjernes med det nye Turboshield Ansigtsskærmsystem ved hjælp af en simpel trykknapfrigørelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-kategori PPE: 2, EF-certifikat: C1519.2HON, EF-attest: C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172 |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Oversigt | Dielektrisk |
| Linsefarve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | Turboshield hovedbeklædning |
| Til brug med (applikation) | Egnet ansigtsbeskyttelse til de fleste indendørs arbejdsopgaver |
| Linse materiale | Polycarbonat |