Få mere at vide
Honeywell™ Turboshield Hovedbeklædning
:
Til brug med Turboshield ansigtsskærme
Beskrivelse
- Fleksibel hoveddæmpende ophængsholder giver 300 % større kontaktareal end traditionelle ophæng for at eliminere trykpunkter til brug hele dagen
- Simpelt trykknapfrigørelsessystem giver mulighed for nem udskiftning af visiret på få sekunder
- Betjeningsknapper er store og ergonomisk designet til nem justering - selv mens du har handsker på
- Åndbart, aftageligt, vaskbart pandebånd
- Glat drejning med positive stop i hævet og sænket position
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-kategori PPE: 2, EF-certifikat: C1519.2HON, EF-attest: C1519.2HON, EN 166 |
| Oversigt | Dielektrisk |
| Til brug med (udstyr) | Turboshield visir ansigtsskærm |
| Til brug med (applikation) | Slagbeskyttelse, stænkbeskyttelse, UV-beskyttelse |
| Ramme farve | Grå |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Rammemateriale | Browguard er ABS, suspension er Nylon 66 |