Få mere at vide
Honeywell™ Turboshield Hjelme adapter
:
Til brug med hårde hatte, Turboshield ansigtsskærm
Beskrivelse
- Har en patenteret dual-pivot-mekanisme og et patenteret visirlåsmekanisme-udløsningssystem
- Perfekt til arbejdere, der udsættes for fald for flyvende genstande, stød, stænk, UV og luftbårent affald
- Mulighed for adapter til hjelm gør det lettere for dem, der har brug for at kombinere hovedbeskyttelse med ansigtsbeskyttelse
- Visirer glider 170 mm tilbage, hvilket forbedrer balancen og vægtfordelingen
- Dobbelthængslet design øger frigangen med så meget som 100 mm og holder tilbehørsåbninger åbne for kompatibilitet med andre PPE
- Kompatibel med Supervisor specialvisirer inklusive guldbelagte, triacetat og acetat
- Kompatibel med de fleste større hårde hatte (inklusive North mærket) med undtagelse af helskygge hårde hatte.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EF-kategori PPE: 2, EF-certifikat: C1519.2HON, EF-attest: C1519.2HON, EN 166 |
| Oversigt | Dielektrisk |
| Til brug med (udstyr) | Hårde hatte, Turboshield ansigtsskærm |
| Til brug med (applikation) | Slagbeskyttelse, stænkbeskyttelse, UV-beskyttelse |
| Ramme farve | Grå |
| Rammemateriale | Forstærket Nylon |