Få mere at vide
Honeywell™ Turbolite Webbing Fall Arrest System
Artikelnummer. 12687383
Skift visning
Bedømt til bruger op til 136 kg, normeret til bruger op til 100 kg ved lave niveauer
Artikelnummer.
12687383 Bedømt til bruger op til 136 kg, normeret til bruger op til 100 kg ved lave niveauer
1 options
Artikelnummer. 12687383 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1018015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2614.50 DKK
    1450.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1163.78 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Overkommelig faldsikring med lav frigang, der fungerer som et alternativ til stødabsorberende snore.
  • Indbygget webbelastningsindikator identificerer, hvornår enheden skal tages ud af drift
  • Hurtigt aktiverende patentanmeldt bremsesystem
  • Kompakt og let
  • Konstrueret webbing for større slidstyrke og lang levetid (vectran / polyester webbing)
  • Letvægts, højstyrke, slagfast nylonhus for maksimal holdbarhed
  • Indbygget drejeled forhindrer vridning
  • Der kræves ingen årlig fabrikscertificering
  • Tilpasser sig alle situationer med lav frihøjde
  • Kan bruges i Fall Factor 2 (under den bagerste D-ring og ikke lavere end fodniveau)
  • Kan bruges på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificeringer/compliance EF-kategori PPE: 3, ISO 9001/2000, EF-attest 0082/544/160/12/08/0430
Styrke Bedømt til bruger op til 136 kg, normeret til bruger op til 100 kg ved lave niveauer
Vægt (metrisk) 0.877 kg
Længde (metrisk) 2 m arbejdskapacitet livline
Materiale Høj effekt Nylon, stødabsorberende co-polymer nav, vectran core Webbing, twistlock karabinhage i rustfrit stål
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.