Få mere at vide
Thermo Scientific™ TurboFlow™ Kolonner til automatiseret online LC-MS prøveoprydning
Artikelnummer. 31722697 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
TurboFlow Cyklon C18-kolonne
TurboFlow Cyklon MCX-2 kolonne
Kolonnefase:
Polymerbaseret fase blandet kationudveksling
Silica-baseret omvendt fase
Diameter (metrisk) Udvendig:
0.5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Kolonnefase Diameter (metrisk) Udvendig
31722697 TurboFlow Cyklon C18-kolonne Silica-baseret omvendt fase 0.5 mm
31722696 TurboFlow Cyklon MCX-2 kolonne Polymerbaseret fase blandet kationudveksling 0.5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31722697 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CH953280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Automatiser online matrixoprydning af komplekse matricer på din LC-MS for at eliminere manuel oprydning og forbedre produktiviteten og sikkerheden i resultaterne.
Brug Thermo Scientific™ TurboFlow™ Columns til automatiseret online matrixoprydning af komplekse matricer, der analyseres på og Thermo Scientific™ Aria™ Transcend™ TLX. Placeret foran den analytiske kolonne TurboFlow muliggør prøverensningskolonner direkte injektion af komplekse matricer som mad, plasma, urin og andre biologiske matricer i massespektrometrisystemet (MS) uden forudgående prøveforbehandling. Det patenterede TurboFlow kolonnedesign bevarer interessante forbindelser til efterfølgende analyse, mens komplekse matricer hurtigt og fuldstændigt elueres til spild.
Forbedret produktivitetskolonner
TurboFlow automatiserer de mange opgaver, der traditionelt udføres manuelt, og eliminerer dermed de mange fejlbehæftede manuelle trin, der udføres til matrixoprydning, og som forårsager variation i dataene. Som følge heraf kan denne automatiserede prøveoprydningsteknik forbedre produktiviteten og sikkerheden i testresultaterne.
Minimer ionundertrykkelse, producer rene prøveekstrakter:
  • Minimering af prøveforberedelse – forenkler komplekse prøveforberedelsesprotokoller
  • Reduceret ionundertrykkelse – opnår bedre datakvalitet
  • Udvikling af forenklede metoder – bruger samme metode til forskellige matricer
  • Spare tid – injicerer prøver direkte i LC-MS-systemet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnefase Silica-baseret omvendt fase
Oversigt TurboFlow Cyklon C18-kolonne
Til brug med (applikation) Farmaceutiske produkter; Fedtsyrer. Den mest retentive af de alkylbundne faser for ikke-polære opløste stoffer
Til brug med (udstyr) Transcend og Aria TLX Systems
Produktlinje TurboFlow
Sorbent C18
Type TurboFlow XL-kolonne
Mængde Hver
Længde (metrisk) 50 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.5 mm
Grønne funktioner FSC