Få mere at vide
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. 15391506 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200μ L
1 mL
5 x 200μ L
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5 reaktioner
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15391506 5 x 1 mL 5ml
12395613 200μ L 5 reaktioner
12331863 5 x 200μ L 5 reaktioner
15325016 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15391506 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0532
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lever DNA-plasmider og ekspressionsvektorer ind i eukaryote celler med dette yderst effektive, brugervenlige, ikke-immunogene transfektionsreagens.
De Thermo Scientific™ TurboFect in vitro transfektionsreagens er et yderst effektivt, letanvendeligt, ikke-immunogent transfektionsreagens til levering af DNA-plasmider og ekspressionsvektorer til eukaryote celler.
TurboFect Transfektionsreagens er en steril opløsning af en proprietær kationisk polymer. Polymeren danner kompakte, stabile, positivt ladede komplekser med DNA. Disse komplekser beskytter DNA mod nedbrydning og letter genlevering til eukaryote celler. TurboFect Reagens er ideelt til transfektion af en række forskellige celler, herunder primære og vanskelige at transficere celler. Transfektion kan udføres i nærvær eller fravær af serum. TurboFect Reagens viser overlegen transfektionseffektivitet og minimal toksicitet sammenlignet med andre lipidbaserede eller polymerbaserede transfektionsreagenser.
Højdepunkter:
  • Høj transfektionseffektivitet af en lang række celletyper
  • Ingen optimering påkrævet for de fleste cellelinjer
  • Fremragende transfektionseffektivitet i nærvær eller fravær af serum
  • Minimal cytotoksicitet
  • Klar til brug– ingen grund til at rekonstituere, fortynde eller manipulere
Anbefalet til:
Stabil og forbigående transfektion eller co-transfektion af DNA eller RNA; Eksperimenter med adhærente eller suspensionsceller, differentierede eller udifferentierede celler; Genekspressionsundersøgelser og assays, der involverer GFP- eller luciferase-reportere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Transfektionsreagens
Tilstrækkelig til 250 Transfektioner
Mængde 5 x 1 mL
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C.
Klassifikation Kemisk defineret
Kompatible celler Etablerede cellelinjer, primære celler, endotelceller, epitelceller, nyre, makrofager, myelomceller, hepatocytter, fibroblaster
Udgangsmateriale Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Kemisk transfektion, lipidbaseret transfektion
Produktlinje TurboFect