Få mere at vide
Thermo Scientific™ TurboFect™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. 15325016 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
200μ L
1 mL
5 x 200μ L
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
5 reaktioner
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15325016 1 mL 1ml
12395613 200μ L 5 reaktioner
12331863 5 x 200μ L 5 reaktioner
15391506 5 x 1 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15325016 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R0531
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lever DNA-plasmider og ekspressionsvektorer ind i eukaryote celler med dette yderst effektive, brugervenlige, ikke-immunogene transfektionsreagens.
De Thermo Scientific™ TurboFect in vitro transfektionsreagens er et yderst effektivt, letanvendeligt, ikke-immunogent transfektionsreagens til levering af DNA-plasmider og ekspressionsvektorer til eukaryote celler.
Polymeren danner kompakte, stabile, positivt ladede komplekser med DNA. Disse komplekser beskytter DNA mod nedbrydning og letter genlevering in vivo. Reagens forårsager ingen påviselig inflammatorisk respons og er velegnet til DNA-administration via forskellige veje, herunder intravenøs, intraperitoneal, intratumoral injektion osv.
  • Ingen påviselig inflammatorisk reaktion
  • Genlevering via flere administrationsveje
  • Reproducerbare resultater
  • Funktionelt testet i mus og rotter
Anbefalet til:
DNA-transfektion
siRNA-DNA co-transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Transfektionsreagens
Mængde 1 mL
Klassifikation Kemisk defineret
Kompatible celler Primærcelle, endotelcelle, epitelcelle, myelomcelle, cellelinjer
Format 6-brønds plade, 12-brønds plade, 24-brønds plade, 48-brønds plade, 96-brønds plade, kolber
Transfektionsteknik Kemisk Transfektion
Produktlinje TurboFect
Til brug med (applikation) Transfektion