Få mere at vide
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core
Artikelnummer. p-7163691 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
350 mm
450 mm
Artikelnummer. 16235871
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core bruges til at hente omrørere fra blandebeholdere. PTFE stir bar retriever er kemisk resistent, inert og lækagefri. Bruger Samarium-Cobalt magneter i sin kerne.
  • Inert og lækagefri
  • Støbt i ren, FDA-godkendt PTFE
  • Alnico V magneter
  • Autoklaverbar
  • Til girante rørestave
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core til Giant Stir Bars
Til brug med (udstyr) Til fjernelse af Giant Stir Bars fra alle slags kar
Diameter (metrisk) 18 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Materiale PTFE med Rare Earth Magnet Core
Mængde 1