Få mere at vide
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
350 mm
450 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Turbo PTFE Stir Bar Retriever med Rare Earth Core til Giant Stir Bars |
| Til brug med (udstyr) | Til fjernelse af Giant Stir Bars fra alle slags kar |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Materiale | PTFE med Rare Earth Magnet Core |
| Mængde | 1 |