Få mere at vide
Masterflex™ Turbo Prop åben kanal flowmåler
Artikelnummer. 11700099 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighedsområde:
0,3 til 15 fod/sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighedsområde Pakningsstørrelse
11700099 0,3 til 15 fod/sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11700099 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3292201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18740.00 DKK
    15678.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 3061.83 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Type Padlehjul flowmåler
Nøjagtighed 0,1 fod/sek.
Flowhastighedsområde 0,3 til 15 fod/sek.
Til brug med (applikation) Mål nøjagtigt vandhastigheden i åbne kanaler og delvist fyldte rør
Strømforsyningsdetaljer Internt lithium batteri
Temperatur (metrisk) 70 °C