Få mere at vide
Fisherbrand™ Turbo elliptiske PTFE rørestave med sjælden jordart
Shop alle Fisherbrand produkter
Mængde:
10 stk./pakke
Beskrivelse
- Indeholder 10 Turbo elliptiske omrørerstænger i forskellige størrelser
- 3 hver på 10x6, 15x10, 25x14mm og 1 på 50x24mm
- Konstrueret af PTFE med indkapslet Samarium-Cobalt magnetkerne
- Samarium-Cobalt magneter er næsten fuldstændig modstandsdygtige over for afmagnetisering
- Identificeret ved en carbon black spo, som er kemisk inert
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Turbo elliptiske PTFE rørestave med sjælden jordart |
| Inkluderer | 3 hver på 10 x 6 mm, 15 x 10 mm, 25 x 14 mm og 1 af 50 x 24 mm omrørerstænger |
| Temperaturområde (metrisk) | -200 °C til +280 °C |
| Materiale | PTFE med Rare Earth Magnet Core |
| Mængde | 10 stk./pakke |