Få mere at vide
Thermo Scientific™ Uklarhedsstandarder for Orion™ AQ3010 Turbiditetsmåler
Beskrivelse
Turbiditetsstandarder er til brug med Orion™ AQ3010 Turbidity Meter (Cat. No. AQ3010). Disse erstatningskalibreringsstandarder er polymerbaserede primære turbiditetsstandarder og inkluderer 800, 100, 20 og 0,02 NTU i 60 ml plastikflasker.
- Til brug med: Orion AQUAfast AQ3010
- Standards Set har 60 ml flasker hver med 0,02, 20,0, 100 og 800 NTU 100
Specifications
Specifications
| Type | Kalibreringsstandarder |
| Til brug med (udstyr) | Orion AQ3010 Turbiditetsmåler |
| Oversigt | Erstatningskalibreringsstandardsættet, inkluderer 800, 100, 20.0 og 0.02 NTU-standarder i plastikflasker |
| Inkluderer | 800, 100, 20.0 og 0.02 NTU-standarder i 60 ml flasker |