Få mere at vide
Cole-Parmer™ Turbidity Standard/Kit
Artikelnummer. 10350605
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Hach Turbidimeter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10350605 Hach Turbidimeter Hver
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 10350605 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 2659405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til brug med: HACH Turbiditetsmålere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Turbidity Standard Kit
Til brug med (udstyr) Hach Turbidimeter
compliance-icons
Product Identifier
  • StablCal sealed vials calibration kits
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine , methenamine; hexamethylenetetramine