Få mere at vide
WTW™ Turbiditetsstandard
Artikelnummer. 10134273
Turbiditet:
0,02, 10, 100,1750 NTU
10.000 NTU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10134273
Brand: WTW™ 600544
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Turbiditetsstandarder AMCO Clear™ med den højeste præcision og langtidsstabilitet er NIST-sporbare, particertificerede og ikke farlige for dit helbred.
  • Langsigtet præcision og stabilitet
  • Ingen sundhedsfare
  • Let at bortskaffe
  • Tilpasset den respektive enhedsoptik i deres partikelsammensætning
  • Velegnet til applikationer i det nedre måleområde såsom drikkevand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Turbiditetsstandard
Til brug med (udstyr) Turb 555 IR
Oversigt Kalibreringsstandarder
Inkluderer N/A
Turbiditet 10.000 NTU