Få mere at vide
Turbiditet QC-prøve, drikkevandsstandard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15628215 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
15 ml
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15628215 15 ml 15ml
1 options
Artikelnummer. 15628215 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 699
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Turbiditet QC-prøver til drikkevandsanalyse, 15 mL, SPEX CertiPrep™
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
  • Turbiditet QC prøve
  • QC-prøver til drikkevand
  • 15 ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Turbidity QC Sample
Navn note Yields up to 1L after dilution
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Mængde 15 ml
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug