Få mere at vide
WTW™ Turbidimeter kuvette
Beskrivelse
Glas- og kvartskuvetterne med mat sideoverflade er velegnede til automatisk kuvettedetektering af photoLab™ filter og spektralfotometer. Ved brug af engangskuvetter kræves materialet PMMA samt en struktureret eller mat sideflade på grund af kuvettedetekteringen af photoLab™ fotometre. Glas- og kvartskuvetterne har en markering for at placere kuvetterne i fotometeret i samme retning for en endnu højere præcision. Kuvetter til turbiditetsmåling kan mærkes for at forhindre påvirkning fra glas: Dette muliggør en højere nøjagtighed, også for værdier < 1 NTU.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Til brug med (udstyr) | Photoflex Series og Turb 430 IR/T turbidimeter og fotometer |
| Mængde | 3 Pakke |