Få mere at vide
WTW™ Turbidimeter kuvette
Artikelnummer. 11786145
Til brug med (udstyr):
Photoflex Series og Turb 430 IR/T turbidimeter og fotometer
Turb 350/355 IR og 355 T bærbar turbidimeter
Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 og Turb 555 (IR) Laboratorieturbidimeter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 11786145
Brand: WTW™ 600606
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til automatisk detektering af photLab™ turbidimetre og spektrale fotometre
Glas- og kvartskuvetterne med mat sideoverflade er velegnede til automatisk kuvettedetektering af photoLab™ filter og spektralfotometer. Ved brug af engangskuvetter kræves materialet PMMA samt en struktureret eller mat sideflade på grund af kuvettedetekteringen af photoLab™ fotometre. Glas- og kvartskuvetterne har en markering for at placere kuvetterne i fotometeret i samme retning for en endnu højere præcision. Kuvetter til turbiditetsmåling kan mærkes for at forhindre påvirkning fra glas: Dette muliggør en højere nøjagtighed, også for værdier < 1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kuvette
Til brug med (udstyr) Turb 350/355 IR og 355 T bærbar turbidimeter
Mængde 3 Pakke