Få mere at vide
WTW™ Turbidimeter kuvette
Til brug med (udstyr):
Photoflex Series og Turb 430 IR/T turbidimeter og fotometer
Turb 350/355 IR og 355 T bærbar turbidimeter
Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 og Turb 555 (IR) Laboratorieturbidimeter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Glas- og kvartskuvetterne med mat sideoverflade er velegnede til automatisk kuvettedetektering af photoLab™ filter og spektralfotometer. Ved brug af engangskuvetter kræves materialet PMMA samt en struktureret eller mat sideflade på grund af kuvettedetekteringen af photoLab™ fotometre. Glas- og kvartskuvetterne har en markering for at placere kuvetterne i fotometeret i samme retning for en endnu højere præcision. Kuvetter til turbiditetsmåling kan mærkes for at forhindre påvirkning fra glas: Dette muliggør en højere nøjagtighed, også for værdier < 1 NTU.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kuvette |
| Til brug med (udstyr) | Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 og Turb 555 (IR) Laboratorieturbidimeter |
| Mængde | 3 Pakke |