Få mere at vide
WTW™ Turb™ Turbiditetsstandard
Description
AMCO Clear™ standarder er polymerkalibreringsstandarder for Turb™ meter og er meget mere nøjagtige og stabile uden at drive end Formazine. De er sporbare til Formazine ifølge NIST og er lot-certificerede. Den langsigtede stabilitet uden partikelændring i størrelse og form og den høje fremstillingstolerance på kun± 1% hjælper med at opnå den højeste resultatnøjagtighed. Standarderne er tilpasset den respektive enhedsoptik i deres partikelsammensætning. Den naturlige drift af Formazine og den meget højere fremstillingstolerance med Formazine giver dem klare fordele. Dette gør AMCO Clear™ standarder specielt velegnet til applikationer i det nedre måleområde såsom drikkevand.
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | Turb 555 WL Laboratorieturbidimeter |
| Oversigt | Turbiditet standard |
| Turbiditet | 10.000 NTU |