Få mere at vide
WTW™ Turb™ Series 430 bærbare turbiditetsmålere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8002869
Type:
Bærbar turbiditetsmåler
Bærbart turbiditetsmåler feltsæt
Lyskilde:
Infrarød LED
Wolfram
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10298082
Brand: WTW™ 600320
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en nøjagtighed på 0,01 NTU eller± 2 % af den målte værdi; disse bærbare turbiditetsmålere er ideelle til alle applikationer, herunder drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol.
  • Bærbar turbiditetsmåler med automatisk kalibreringstype
  • Nøjagtighed på 0,01 NTU eller& plusmn;2% af den målte værdi
  • Inkluderer enkelt instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomme hætteglas, 4 Mignon-batterier, optiske renseservietter
  • Anvendes til alle applikationer inklusive drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol
  • Opløsning på 0,01 fra 0,00 til 9,99, 0,1 fra 10 til 99,90, 1 fra 100 til 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Bærbar turbiditetsmåler
Lyskilde Infrarød LED
Display Type LCD
Svartid 3 sek.
Oversigt Turb™ 430 IR bærbar turbiditetsmåler
Kalibreringstype Automatisk 3 point
Inkluderer Enkelt instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomme hætteglas, 4 Mignon-batterier, optiske renseservietter. (Valgfri LabStation med PC-Software og rech. batteri (251-301)
Prøvestørrelse 20 mL
Til brug med (applikation) Anvendes til alle applikationer inklusive drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol
IP-vurdering IP67
Nøjagtighed 0,01 NTU eller± 2 % af den målte værdi
Opløsning 0,01 fra 0,00 til 9,99, 0,1 fra 10 til 99,90, 1 fra 100 til 1100
Længde (metrisk) 117 mm
Højde (metrisk) 86 mm
Batteritype 4 x AA
Certificeringer/compliance CE, DIN 27027/ ISO 7027
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 2 år