Få mere at vide
WTW™ Turb™ Series 430 bærbare turbiditetsmålere
Artikelnummer. 10788533
Skift visning
Type:
Bærbar turbiditetsmåler
Bærbart turbiditetsmåler feltsæt
Lyskilde:
Infrarød LED
Wolfram
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Lyskilde Pakningsstørrelse
10788533 Bærbar turbiditetsmåler Wolfram Hver
10298082 Bærbar turbiditetsmåler Infrarød LED Hver
10604883 Bærbart turbiditetsmåler feltsæt Infrarød LED Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10788533 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 600325
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Med en nøjagtighed på 0,01 NTU eller± 2 % af den målte værdi; disse bærbare turbiditetsmålere er ideelle til alle applikationer, herunder drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol.
  • Bærbar turbiditetsmåler med automatisk kalibreringstype
  • Nøjagtighed på 0,01 NTU eller& plusmn;2% af den målte værdi
  • Inkluderer enkelt instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomme hætteglas, 4 Mignon-batterier, optiske renseservietter
  • Anvendes til alle applikationer inklusive drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol
  • Opløsning på 0,01 fra 0,00 til 9,99, 0,1 fra 10 til 99,90, 1 fra 100 til 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Bærbar turbiditetsmåler
Lyskilde Wolfram
Display Type LCD
Svartid 7 sek.
Oversigt Turb 430 T Bærbart turbiditetsmåler
Kalibreringstype Automatisk
Inkluderer Enkelt instrument med AMCO Klar KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 tomme hætteglas, 4 Mignon-batterier, optiske renseservietter. (Valgfri LabStation med PC-Software og rech. batteri (251-301)
Prøvestørrelse 20 mL
Til brug med (applikation) Anvendes til alle applikationer inklusive drikkevandstestning, miljøovervågning, laboratoriereferencemålinger og proceskontrol
IP-vurdering IP67
Nøjagtighed 0,01 NTU eller± 2 % af den målte værdi
Opløsning 0,01 fra 0,00 til 9,99, 0,1 fra 10 til 99,90, 1 fra 100 til 1100
Længde (metrisk) 117 mm
Højde (metrisk) 86 mm
Batteritype 4 x AA
Certificeringer/compliance CE, US EPA 180.1
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Vægt (metrisk) 0.6 kg
garanti 2 år